Merck
151963
Sigma-Aldrich
ニトロメタン-d3
99 atom % D
別名:
トリジューテロニトロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3NO2
CAS番号:
分子量:
64.06
Beilstein:
1751076
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
expl. lim.
7.1-63 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.1000% water
water
屈折率
n20/D 1.3795 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
-29 °C (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI Key
LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニトロメタン-d3は、ニトロメタンの重水素化誘導体です。二酸化窒素の存在下および非存在下での熱分解が研究されています。分子構造研究では、分子が極めて平面なNO2(C2v対称)フレームからなる高度に非対称な上部と、CD3(C3v対称)のより軽いトップからなることを示唆しています。ニトロメタン-d3の回転定数、高分解フーリエ変換赤外(FTIR)スペクトル、およびDFT(密度汎関数理論)計算が調べられています。CD3NO2の様々な物理化学的性質(密度、粘度、音速、および屈折率)が、293 K~308 Kの温度幅で評価されています。
アプリケーション
  • Asymmetric transformation of a double-stranded, dicopper(I) helicate containing achiral bis(bidentate) Schiff bases.: This study used Nitromethane-d₃ to investigate the asymmetric transformation in dicopper(I) helicates, providing insights into chiral synthesis and coordination chemistry applications (Habermehl et al., 2006).
  • Reversing a rotaxane recognition motif: threading oligoethylene glycol derivatives through a dicationic cyclophane.: The research employed Nitromethane-d₃ in the synthesis and study of rotaxanes, focusing on molecular recognition and self-assembly processes important for developing advanced materials and nanotechnology (Chiu and Stoddart, 2002).
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151963-BULK:
151963-25G:4548173928975
151963-VAR:
151963-250G:
151963-10G:4548173928968
151963-5X10G-NA:
151963-5X10G-N:
151963-5G:4548173928982
151963-10X1ML:4548174019474
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DFT molecular structure and initial assignment for the FTIR spectrum of ?7 band of nitromethane-D3.
Pal C and Kshirsagar RJ.
Indian J. Phys., 84(8), 929-937 (2010)
Isotope effects on selected physicochemical properties of nitromethane and 1-pentanol.
Makowska A and Szydlowski J.
Nukleonika, 51, 81-85 (2006)
Pyrolysis of nitromethane-d3.
Crawforth CG and Waddington DJ.
The Journal of Physical Chemistry, 74(4), 2793-2796 (1970)