Merck
730890
Sigma-Aldrich
ブチリル-L-カルニチン(N-メチル-d3) 塩酸塩
99 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D3H19ClNO4
分子量:
270.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC([O-])=O)OC(=O)CCC
InChI
1S/C11H21NO4.ClH/c1-5-6-11(15)16-9(7-10(13)14)8-12(2,3)4;/h9H,5-8H2,1-4H3;1H/t9-;/m1./s1/i2D3;
InChI Key
SRYJSBLNSDMCEA-VGBYKQEUSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
730890-BULK:
730890-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)