特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
組成
Acetyl-L-carnitine (N-methyl-D3) inner salt, 64 μg/mL
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
L-Carnitine (trimethyl-D9) inner salt, 64 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Glutaryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3) Lithium Salt, 15 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 6 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9), 6 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 6 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 6 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 6 μg/mL
Palmitoyl-L-Carnitine (N-Methyl-D3), 20 μg/mL
Propionyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 10 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-methyl-D3), 12 μg/mL
包装
ampule of 0.5 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
6-64 μg/mL (Methanol:1% aqueous formic acid (90:10) (v/v))
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−70°C
詳細
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A-206-0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)