About This Item
化学式:
CD3(CH2)10CO2H
CAS番号:
分子量:
203.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113.00 °C
適用法令
Jan Code
485608-BULK:
485608-VAR:
485608-1G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)