Merck
807907
Sigma-Aldrich
Heptadecanoic-d33 acid
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Margaric-d33 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)14CD2COOH
分子量:
303.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+33
SMILES記法
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
InChI Key
KEMQGTRYUADPNZ-TUWMXWROSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
807907-BULK:
807907-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)