安全性情報
47085-U
Supelco
PUFA No.3
From Menhaden Oil, analytical standard
別名:
多価不飽和脂肪酸Mix No. 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
由来生物
fish oil (menhaden)
品質水準
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
濃度
(var. concentration)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
-10 to -25°C
詳細
PUFA No.3は複合的な定性的標準混合物です。天然素材から抽出しているため、相対的なピークサイズや組成はロットにより異なる場合があります。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
定性的な確認用途に限ります。
製品は天然の供与源から抽出されます。脂肪酸組成はロットにより異なります。以下に記載した脂肪酸は、現在のロットに存在する場合と存在しない場合があります。本製品には代表的なクロマトグラムを同梱しています。
組成の証明書はオンラインでは入手できません。 関連資料については、最寄りのSigma-Aldrich(シグマ アルドリッチ)/Supelcoオフィスにお問い合わせください。
アナライト
詳細
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester
    Methyl arachidonate
    Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
    Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
    Methyl cis-11-eicosenoate
    Methyl linoleate
    Methyl linolenate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl palmitoleate
    Methyl stearate
    Methyl stearidonate
    11,14-Octadecadienoic acid methyl ester
    9,11,14-Octadecatrienoic acid methyl ester
    cis-11-Octadecenoic methyl ester
    すべて表示 (17)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
47085-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mohamed Emam et al.
Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 375(1804), 20190648-20190648 (2020-06-17)
Atlantic salmon smolts (approx. 20-months old) were fed experimental diets with different combinations of omega-6:omega-3 fatty acids (FAs) (high-ω6, high-ω3, or balanced) and eicosapentaenoic acid plus docosahexaenoic acid (EPA + DHA) levels (0.3, 1.0 or 1.4%) for 12 weeks. Muscle
Diana B Reis et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 204, 53-60 (2016-11-15)
The present study compared the lipid composition and in vivo capability of Artemia sp. metanauplii (the main live prey used in aquaculture) and Grapsus adscensionis zoeae (as a wild zooplankton model) to metabolise unsaturated fatty acids. The two species were
Meriam Tir et al.
Lipids, 54(2-3), 163-176 (2019-03-21)
The aim of the present work was to study the effect of season on phospholipids and triacylglycerols (TAG) of mantle and tentacles of female and male wild Sepia officinalis. The identified phospholipids were phosphatidylethanolamine (PtdEtn), phosphatidylcholine (PtdCho), phosphatidylserine (PtdSer), and
Rávila Graziany Machado de Souza et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 55-56, 154-160 (2018-08-08)
Nut consumption is associated with reduced risks of cardiovascular disease. Baru almonds have a high protein content and high quantities of mono- and polyunsaturated fatty acids, phenolic compounds, and antioxidants. This study aimed to evaluate the effects of a baru
Khaoula Telahigue et al.
Chemosphere, 269, 129376-129376 (2021-01-02)
In this study, the potential hazardous impacts of the technical grade glyphosate acid (GLY) and its commercial formulation roundup (RD®) were evaluated for the first time on holothurians. To do this, redox status, fatty acid (FA) profile, and histopathology aspects
資料
Compared to existing ‘wax’ columns, the SLB-IL60 column offers unique selectivity, some cis/trans resolution, and faster elution for the analysis of omega 3 and omega 6 fatty acid methyl esters.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
47085-U4061822703834