安全性情報
47033
Supelco
PUFA No.1
Marine source, analytical standard
別名:
多価不飽和脂肪酸Mix No. 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
由来生物
fish oil
品質水準
グレード
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
濃度
(varied concentration)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
詳細
PUFA No.1は複合的な定性的標準混合物です。天然素材から抽出しているため、相対的なピークサイズや組成はロットにより異なる場合があります。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
その他情報
定性的同定専用です。
製品は天然物から抽出されたものです。脂肪酸の組成はロットごとに異なります。 以下に挙げる脂肪酸は、現在のロット中に存在する場合と存在しない場合があります。製品には、代表的なクロマトグラムが添付されます。
組成の証明書はオンラインでは提供されません。文書を必要とされる場合は、弊社にお問い合わせください。
アナライト
詳細
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester
    11-Docosenoic acid methyl ester
    Methyl all-cis-7,10,13,16,19-docosapentaenoate
    Methyl cis-13-docosenoate
    Methyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
    Methyl linoleate
    Methyl myristate
    Methyl oleate
    Methyl palmitate
    Methyl palmitoleate
    Methyl stearidonate
    cis-11-Octadecenoic methyl ester
    Methyl cis-11-eicosenoate
    すべて表示 (13)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
47033:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Celso Manuel Cristovão Mandume et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(7) (2019-06-30)
Despite being highly appreciated and consumed, the nutritional value of Chaceon maritae from Namibe (Angola) had never been studied. In the present work, edible tissues (muscle, ovaries, and hepatopancreas) of boiled female C. maritae caught off Namibe coast in two
Helena Oliveira et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(9) (2019-09-25)
Industrial cooking of common octopus (Octopus vulgaris) under well-established procedures is advantageous for current consumers, which demand healthy and convenient food. This work aimed to evaluate the effect of industrial water boiling, without the addition of salt, on the nutritional
José Luis Guil-Guerrero et al.
Chemistry & biodiversity, 17(12), e2000627-e2000627 (2020-10-13)
Thirty Boraginaceae species from different tribes were evaluated in a search of γ-linolenic (GLA, 18:3n-6) and stearidonic acid (SDA, 18:4n-3)-rich oils. The high GLA percentages were found in the seed oils of Symphytum bulbosum and S. tuberosum subsp. tuberosum (27.6
M J González-Fernández et al.
Biochimie, 139, 107-114 (2017-06-10)
Important health benefits have been attributed to monoacylglycerols (MAGs) due to their various physiological functions, owing to which they become candidates for use as functional foods in order to prevent the onset of certain diseases such as colon cancer. In
Laura Fernandes de Barros Marangoni et al.
Microorganisms, 7(10) (2019-10-12)
Ocean warming is one of the greatest global threats to coral reef ecosystems; it leads to the disruption of the coral-dinoflagellate symbiosis (bleaching) and to nutrient starvation, because corals mostly rely on autotrophy (i.e., the supply of photosynthates from the