Merck
615943
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-5,5,5-d3
99 atom % D
別名:
L-ロイシン-5,5,5-d3, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(CH3)CH2CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
357.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
テクニック
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19-
InChI Key
CBPJQFCAFFNICX-VWCYLIGHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)