Merck
176702
Sigma-Aldrich
重水酸化アンモニウム-d4 溶液
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ND4OD
CAS番号:
分子量:
40.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
濃度
25 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.334
密度
1.056 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176702-5G:4548173982861
176702-10G:
176702-50G:4548173982854
176702-VAR:
176702-BULK:
176702-100G:4548173982847
176702-50G-N:
176702-10X100G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3