About This Item
化学式:
15ND4OD/D2O soln.
CAS番号:
分子量:
41.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 15N
98 atom % D
濃度
~3 N in D2O
テクニック
bio NMR: suitable
密度
1.082 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
InChI Key
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
594091-BULK:
594091-VAR:
594091-1G:
資料
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com