Merck
605174
Sigma-Aldrich
L-Serine-2,3-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH213CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
107.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13C@@H]([13CH2]O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1
InChI Key
MTCFGRXMJLQNBG-GSPFBODJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605174-VAR:
605174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)