Merck
605301
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO13CH2CH2N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
140.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
302-305 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)C[13CH2]O
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i5+1;
InChI Key
SGMZJAMFUVOLNK-LJJZSEGWSA-M
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605301-VAR:
605301-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)