Merck
757926
Sigma-Aldrich
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Cl)CD213CD2OH
分子量:
144.64
UNSPSCコード:
12352101
同位体純度
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
質量シフト
M+5
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
757926-VAR:
757926-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)