Merck
749885
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
別名:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid-13C9,15N,α,β,β,2,3,4,5,6-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C6D513CD213CD(15NH2)13COOH
分子量:
183.17
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec) (lit.)
質量シフト
M+18
SMILES記法
[2H][13C]1=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]([2H])[13C]([2H])=[13C]1[13C]([2H])([2H])[13C]([15NH2])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1D,2+1D,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D2,7+1,8+1D,9+1,10+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-SGKIMZMTSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749885-BULK:
749885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)