Merck
485365
Sigma-Aldrich
カフェイン-(トリメチル-13C3)
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-tri(methyl-13C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C5H10N4O2
CAS番号:
分子量:
197.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
234-236.5 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]N1C(=O)N([13CH3])c2ncn([13CH3])c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-VMIGTVKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
L-Caffeine-(trimethyl-13C3) is an isotopic analogue of L-caffeine.
アプリケーション
L-Caffeine-(trimethyl-13C3) can be used
in the determination of L-Ephedrine, pseudooephedrine and caffeine in rat plasma using LC-TMS and study its toxicokinetic value.
as an internal standard for the investigation of caffeine concentration in drinking foods.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
485365-VAR:
485365-BULK:
485365-1G-PW:
485365-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Jeroen Peters et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(24), 7783-7794 (2013-06-14)
A combined (triplex) immunoassay for the simultaneous detection of three mycotoxins in grains was developed with superparamagnetic colour-encoded microbeads, in combination with two bead-dedicated flow cytometers. Monoclonal antibodies were coupled to the beads, and the amounts of bound mycotoxins were
Noelia López-Gutiérrez et al.
Food chemistry, 173, 607-618 (2014-12-04)
A method has been developed and validated for the simultaneous detection and quantification of phytochemicals in nutraceutical products obtained from green tea. For that purpose, ultra-high performance liquid chromatography coupled to single-stage Orbitrap high resolution mass spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS) has been
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
485365-1G4061826672334