Merck
C-051
Supelco
カフェイン 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このSnap-N-Spike®標準溶液は、臨床毒性試験から栄養補助食品検査まで、LC/MSまたはGC/MS用途に適しています。
カフェインは活性アルカロイド化合物のクラスに属し、主に約63種の植物の葉、果実、種子に含まれています。カフェインの主な摂取源は、茶葉、チョコレート、栄養ドリンク、ソフトドリンクに加えて、コーヒー豆です。中枢神経刺激物質であり、覚醒を高め、睡眠を減少させる作用があります。
アプリケーション
この認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • フーリエ変換赤外分光光度測定(FTIR-ATR)と蛍光分光光度測定に基づく2つの方法による、緑色コーヒー豆水溶液中のカフェイン含有量の測定
  • 自動均一液液マイクロ抽出(A-HLLME)によるカフェインの抽出と高速液体クロマトグラフィー-UV検出による5種類の飲料サンプル中のカフェインの定量
  • 紫外可視分光法による粉砕緑色コーヒーサンプル中のカフェインとクロロゲン酸の同時推定
  • ポリ(4-アミノ-3-ヒドロキシナフタレンスルホン酸)で修飾したガラス状炭素電極であるポリ(AHNSA)/GCEを用いた、矩形波ボルタンメトリーによるコカコーラ、ペプシ、茶サンプル中のカフェインとパラセタモールの多成分一斉定量
  • 硫化スズ(SnS)-二酸化チタン(TiO2)-酸化グラフェン(GO)複合改質ガラス状炭素電極上に構築された電気化学センサーを用いた、パラセタモール、トリプトファン、カフェインのサイクリックボルタンメトリーおよび示差パルスボルタンメトリーに基づく検出と定量分析を、別々にかつ同時に実施
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-051-CC:
C-051-1ML:4548173316703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Lisa N Sharwood et al.
BMJ (Clinical research ed.), 346, f1140-f1140 (2013-03-21)
To determine whether there is an association between use of substances that contain caffeine and the risk of crash in long distance commercial vehicle drivers. Case-control study. New South Wales (NSW) and Western Australia (WA), Australia. 530 long distance drivers
Jack E James
Psychosomatic medicine, 66(1), 63-71 (2004-01-30)
This review aims to determine whether, and to what extent, dietary caffeine may be a risk to cardiovascular health. A critical review of the relevant experimental and epidemiologic literature was conducted, with particular reference to studies of caffeine and blood
Anne M Larson et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 42(6), 1364-1372 (2005-12-01)
Severe acetaminophen hepatotoxicity frequently leads to acute liver failure (ALF). We determined the incidence, risk factors, and outcomes of acetaminophen-induced ALF at 22 tertiary care centers in the United States. Detailed prospective data were gathered on 662 consecutive patients over
Louise A Horrigan et al.
Pharmacology & therapeutics, 111(3), 877-892 (2006-03-17)
Caffeine is a member of the methylxanthine family of drugs, and is the most widely consumed behaviourally active substance in the western world. This article is focused on the impact of caffeine on immune function. In this regard, a number
Jonathan M Hodgson et al.
The American journal of clinical nutrition, 97(5), 943-950 (2013-04-05)
Measures of blood pressure variation have been associated with cardiovascular disease and related outcomes. The regular consumption of black tea can lower blood pressure, but its effects on blood pressure variation have yet to be investigated. We aimed to assess