安全性情報
G-016
Supelco
緑茶カテキンミックス
100 μg/mL each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10N4O2
分子量:
194.19
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
組成
Caffeine
(+)-Catechin
(−)-Catechin 3-gallate
(−)-Epicatechin
(−)-Epicatechin-3-gallate
(−)-Epigallocatechin 3-gallate
(−)-Gallocatechin
(−)-Gallocatechin 3-gallate
包装
ampule of 1.0 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL each component in acetonitrile: water (8:2) with 5% 1M HCl
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
−20°C
詳細
カフェインと一般的な緑茶カテキンの認証済み多成分混合物:(-)-エピガロカテキン3-ガレート、(+)-カテキン、(-)-エピカテキン、(-)-エピカテキン 3-ガレート、(-)-ガロカテキン、(-)-ガロカテキン 3-ガレート、(-)-カテキン 3-ガレート。このSnap-N-Shoot®溶液ミックスは、LCまたはLC/MSによる緑茶飲料またはサプリメントの品質管理試験に適しています。Snap-N-Shoot®フォーマットと多成分溶液ミックスは、植物抽出物や粉末の計量や溶液調製にかかる時間を短縮して便利にすることで複数の利点を提供し、原料の純度係数が異なることによるサンプルの再測定や参照溶液の再作成にかかる時間を短縮することで効率を改善します。密封されたアンプルは、これらの敏感な植物化学物質の保管に関する追加の予防措置となります。
全範囲のCerilliantの植物化学認証標準物質溶液をご覧ください。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G-016-1ML:4548173913841
G-016-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)