Merck
616222
Sigma-Aldrich
Boc-Val-OH-d8
98 atom % D
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8, N-t-Boc derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2CDCD(NH-Boc)CO2H
分子量:
225.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D -6.5°, c = 1% in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
77-80 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3,6D,7D
InChI Key
SZXBQTSZISFIAO-SSOOLOFBSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)