Merck
579661
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-10-13C
99 atom % 13C
別名:
Capric acid-10-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(CH2)8CO2H
CAS番号:
分子量:
173.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13CH3]CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1+1
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
579661-VAR:
579661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)