Merck
587818
Sigma-Aldrich
Decanoic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C
別名:
Capric acid-1,2-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)713CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
174.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
bp
268-270 °C (lit.)
mp
30-32 °C (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i9+1,10+1
InChI Key
GHVNFZFCNZKVNT-OJJJIBSVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
587818-BULK:
587818-VAR:
587818-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)