Merck
GF47241042
白金
powder, max. particle size 45 micron, weight 1 g, purity 99.95%
別名:
PT006015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 472-410-42
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
重量
1 g
部分最大サイズ
45 μm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF47241042-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)