Merck
617180
Sigma-Aldrich
ビス(2-エチルヘキシル)フタレート-3,4,5,6-d4
98 atom % D
別名:
DEHP-3,4,5,6-d4, ジオクチルフタレート-3,4,5,6-d4, フタル酸-3,4,5,6-d4 ビス(2-エチルヘキシルエステル), 重水素化DEHP, 重水素化ビス(2-エチルヘキシル)フタレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34O4
CAS番号:
分子量:
394.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
密度
0.996 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
保管温度
room temp
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Bis(2-ethylhexyl)phthalate-3,4,5,6-d4 is used to investigate the influence of environmentally relevant dose of DEHP on adipogenesis in the human cell culture model SGBS. It is can be used to study the quantify indoor phthalate ester degradation through both biotic and abiotic mechanisms.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617180-250MG:
617180-BULK:
617180-VAR:
617180-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of