Merck
34164
Supelco
ビス(2-エチルヘキシル)フタレート-3,4,5,6-d4
analytical standard
別名:
DEHP-3,4,5,6-d4, ジオクチルフタレート-3,4,5,6-d4, フタル酸-3,4,5,6-d4 ビス(2-エチルヘキシルエステル), 重水素化DEHP, 重水素化ビス(2-エチルヘキシル)フタレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34O4
CAS番号:
分子量:
394.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
231 °C/5 mmHg (lit.)
mp
-50 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1[2H])C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3/i11D,12D,15D,16D
InChI Key
BJQHLKABXJIVAM-SAQXESPHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビス(2-エチルヘキシル)フタラート-3,4,5,6-d4(DEHP-3,4,5,6-d4)は、食品や環境の分析に使用される同位体標識の農薬標準物質です。
アプリケーション
同位体標識化合物は、農薬の定量分析のための同位体希釈質量分析(IDMS)にますます使用されています。IDMS法を用いる主な利点は、同位体標識化合物が非標識の対応する類似体とほぼ同じ物理的特性を有するため、後処理時やサンプル調製プロセス時に同じ挙動を示すことです。これは、通常のLC-MS/GC-MS分析でたいてい起こり、結果に偏りが生じるおそれがあるマトリックス効果の問題を解決するのに役立ちます。同位体標識された類似体で後処理する前にサンプルをスパイクすることにより、マトリックス効果につながる分析対象物の消失を明確にして補正できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
関連製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34164-VAR:
34164-10MG:
34164-25MG:4548173348605
34164-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2