Merck
340448
Sigma-Aldrich
Dipotassium deuterium phosphate
98 atom % D
別名:
Phosphoric acid-d dipotassium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2DPO4
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
powder
テクニック
NMR: suitable
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].[K+].[2H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i/hD
InChI Key
ZPWVASYFFYYZEW-DYCDLGHISA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
340448-VAR:
340448-1G:
340448-BULK:
340448-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)