Merck
176761
Sigma-Aldrich
重水酸化カリウム 溶液
40 wt. % in D2O, 98 atom % D
別名:
Potassium hydroxide-d solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KOD
CAS番号:
分子量:
57.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
濃度
40 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.411
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].[O-][2H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI Key
KWYUFKZDYYNOTN-DYCDLGHISA-M
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
176761-10G:4548173109718
176761-50G:4548173109725
176761-VAR:
176761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
A D Fortes
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(16), 8264-8274 (2019-04-04)
Water ice is one of the most fundamental and well-studied molecular solids, which continues to provide surprising and useful insights into its emergent complexity as ever more precise experimental techniques are applied. Using one of the highest resolution neutron powder
Catarina L Silva et al.
Metabolites, 9(11) (2019-11-11)
Breast cancer (BC) remains the second leading cause of death among women worldwide. An emerging approach based on the identification of endogenous metabolites (EMs) and the establishment of the metabolomic fingerprint of biological fluids constitutes a new frontier in medical