Merck
164488
Sigma-Aldrich
重水酸化ナトリウム
30 wt. % in D2O, 99 atom % D
別名:
重水酸化ナトリウム 溶液, 水酸化ナトリウム-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOD / D2O
CAS番号:
分子量:
41.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
品質水準
フォーム
liquid
濃度
30 wt. % in D2O
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.4039
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[O-][2H]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
164488-BULK:
164488-10G:
164488-VAR:
164488-20G:4548173108728
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiang Zhai et al.
Biochemistry, 53(21), 3486-3501 (2014-05-16)
Two mutations of the phosphodianion gripper loop in chicken muscle triosephosphate isomerase (cTIM) were examined: (1) the loop deletion mutant (LDM) formed by removal of residues 170-173 [Pompliano, D. L., et al. (1990) Biochemistry 29, 3186-3194] and (2) the loop
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)
Oliver Wahl et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 95, 1-10 (2014-03-19)
For the impurity profiling of the mucolytic and anti-inflammatory drug carbocisteine a high performance liquid chromatographic (HPLC) method using corona charged aerosol detection (CAD) was developed and fully validated following the ICH guideline Q2(R1). The response was linear (R²>0.995) over