アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
powder
ポアサイズ
18 Å pore (mesoporous)
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Zr]=O.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2O.Zr/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);;;
InChI Key
FEDRAWJBXIRHNE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499250-1G:4548173983356
499250-VAR:
499250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)