Merck
520217
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbonate hydroxide oxide
別名:
Zirconium basic carbonate, Zirconium(IV) carbonate basic
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(OH)2CO3·ZrO2
CAS番号:
分子量:
308.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
mp
135 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O[Zr]1(O)OC(=O)O[Zr]2(O1)O[Zr](O)(O)O2
InChI
1S/CH2O3.4H2O.3O.3Zr/c2-1(3)4;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);4*1H2;;;;;;/q;;;;;;;;+1;+2;+3/p-6
InChI Key
YGCRTSJWNHPGDG-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
520217-1KG:4548173961705
520217-VAR:
520217-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)