Merck
464597
Sigma-Aldrich
Ammonium zirconium(IV) carbonate solution
in H2O, contains 1-2% tartaric acid as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
liquid
含みます
1-2% tartaric acid as stabilizer
濃度
in H2O
13-22% Zr (gravimetric)
mp
−4 °C
密度
1.38 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.N.OC(=O)O[Zr](O)(O)OC(O)=O
InChI
1S/2CH2O3.2H3N.2H2O.Zr/c2*2-1(3)4;;;;;/h2*(H2,2,3,4);2*1H3;2*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
InChI Key
VTZCXKGZGDSBQC-UHFFFAOYSA-J
詳細
Ammonium zirconium(IV) carbonate (AZC) solution is an industrial salt based solution that is majorly used in the surface treatment of metals. It may also be used as a cross-linker for water soluble macromolecules.
アプリケーション
AZC can be used as a precursor for the preparation of zirconium oxide which can further be used in biomedicine and other nano-based applications. It can be reacted with borax to form an acid-base bifunctional catalyst for selective organic transformation.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
464597-VAR:
464597-BULK:
464597-1L:
464597-250ML:4548174012390
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mesoporous borated zirconia: a solid acid-base bifunctional catalyst
Sinhamahapatra A, et al.
ChemCatChem, 5(1), 331-338 (2013)
Extreme biomimetics: formation of zirconium dioxide nanophase using chitinous scaffolds under hydrothermal conditions
Ehrlich H, et al.
Journal of materials chemistry. B, 1(38), 5092-5099 (2013)
Poriferan chitin as a template for hydrothermal zirconia deposition
Wysokowski M, et al.
Frontiers in Marine Science, 7(3), 248-260 (2013)
Poriferan chitin as a template for hydrothermal zirconia deposition
Wysokowski M, et al.
Frontiers in Marine Science, 7(3) (2013)