Merck
346462
Sigma-Aldrich
オキシ硝酸ジルコニウム(IV) 水和物
technical grade
別名:
硝酸ジルコニル 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ZrO(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
231.23 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード:
technical grade
フォーム:
powder
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Degree of hydration, ~6
濃度
25-30% Zr (after ignition to oxide, gravimetric)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI Key
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate is an inorganic salt primarily used as a precursor for the synthesis of zirconium nanoparticles, to fabricate Li-ion batteries, and as a catalyst in various chemical reactions.
アプリケーション
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate can be used:
  • As a starting material to prepare electrolytes for Li-ion batteries.
  • For the surface modification of cathodes, to enhance the electrochemical properties of all-solid-state batteries.
  • As a precursor for surfactant-free synthesis of zirconia nanostructures.
It can also be used as a catalyst for:
  • Regiospecific alcoholysis and aminolysis of epoxides.
  • One-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores.
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
346462-VAR:
346462-BULK:
346462-100G:4548173964355
346462-500G:4548173964362
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)