Merck
62562
Sigma-Aldrich
リチウムメトキシド 溶液
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
別名:
リチウムメチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OLi
CAS番号:
分子量:
37.97
Beilstein:
3552389
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
濃度
~10% in methanol (T, ~2.2 M)
密度
0.85 g/mL at 20 °C
SMILES記法
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI Key
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lithium methoxide solution is a useful reagent in organic synthesis with a range of applications. For example, it is used as a strong base in deprotonation reactions of various acidic functional groups, such as alcohols, phenols, and carboxylic acids. It also acts as a catalyst in esterification reactions. It can catalyze the reaction of carboxylic acids with alcohols to form esters.
アプリケーション
Lithium methoxide solution (10% in methanol) can be used as a source of lithium ions in the synthesis of dilithium (2,3-dilithium-oxy)-terephthalate, which is studied for its electrochemical behavior.
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
62562-25ML-F:4.548173174198E12
62562-100ML-F:4.548173174181E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3