Merck
413135
Sigma-Aldrich
2,2′-メチレンビス(6-tert-ブチル-4-メチルフェノール)
別名:
2,2′-メチレンビス(4-メチル-6-tert-ブチルフェノール), 2,2′-メチレンビス(6-tert-ブチル-p-クレゾールl), 6,6-メチレンビス(2-tert-ブチル-4-メチルフェノール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2[C6H2[C(CH3)3](CH3)OH]2
CAS番号:
分子量:
340.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
品質水準
mp
123-127 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(Cc2cc(C)cc(c2O)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI Key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,2′-メチレンビス(6-tert-ブチル-4-メチルフェノール)は、ゴムおよびプラスチック業界で酸化安定性を増大させるために一般に使用されるフェノール類抗酸化物質です。
アプリケーション
この化合物は、ジクロロペンタジエンジカルボン酸(DCPDCA)架橋BIIRの全体的な熱可逆性を強化するために、ブロモブチルゴム(BIIR)マトリックスに組み込むことができます。また、高い酸化安定性を示す抗酸化剤として蒸留バイオディーゼルに使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413135-VAR:
413135-100G:
413135-500G:
413135-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G R Brown et al.
Biochimica et biophysica acta, 1195(2), 252-258 (1994-11-02)
Bis-phenol, a phenolic antioxidant, is an inhibitor of sarcoplasmic reticulum (SR), endoplasmic reticulum (ER) and plasma membrane Ca2+ ATPases. The concentration of bis-phenol giving half-maximal inhibition of the SR Ca(2+)-ATPase is 2 microM. On binding to the SR Ca(2+)-ATPase it
Y K Kim et al.
The Journal of antibiotics, 49(1), 31-36 (1996-01-01)
A new inhibitor of acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT), designated GERI-BP002-A, was isolated from the culture broth of Aspergillus fumigatus F93 by acetone extraction, EtOAc extraction, SiO2 column chromatography and reverse phase HPLC. Spectroscopic analyses of the compound identified bis (2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methylphenyl) methane
Yuchao Wang et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-08)
A stabilizer called 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylphenyl acrylate (GM) was mixed in acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with the same amount of 9-bis(octadecyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undecane (DSPDP), octadecyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionate (Irganox 1076) and tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate (Irganox 3114) to investigate the influence of additives on the antiaging effect of
Inhibition of the sarcoplasmic and endoplasmic calcium pump by bis(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-methyl)methane, (bis-phenol).
G R Brown et al.
Biochemical Society transactions, 21(2), 106S-106S (1993-05-01)
A Takagi et al.
The Journal of toxicological sciences, 19(2), 77-88 (1994-05-01)
General toxicity studies on 2,2'-methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol) (MBMBP) were conducted using male and female Wistar rats. LD50 values were greater than 5 g/kg BW by oral administration for both sexes. Diarrhea was observed until 5 days. In the subchronic test, rats were