アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
168-172 °C (lit.)
溶解性
95% ethanol: soluble 1g/g
methanol: soluble
petroleum ether: soluble
toluene: very slightly soluble
water: insoluble
官能基
chloro
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1Cc2cc(Cl)ccc2O
InChI
1S/C13H10Cl2O2/c14-10-1-3-12(16)8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)17/h1-4,6-7,16-17H,5H2
InChI Key
MDNWOSOZYLHTCG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
133221-250G:
133221-VAR:
133221-5KG:
133221-50G:
133221-10G:
133221-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)