Merck
33376
Supelco
β-HCH
PESTANAL®, analytical standard
別名:
β-1,2,3,4,5,6-ヘキサクロロシクロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6Cl6
CAS番号:
分子量:
290.83
Beilstein:
1907338
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
≥300 °C
適合性
passes test for identity (NMR)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl[C@H]1[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@H](Cl)[C@@H](Cl)[C@@H]1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H/t1-,2-,3+,4+,5-,6-
InChI Key
JLYXXMFPNIAWKQ-CDRYSYESSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-ヘキサクロロシクロキサンは、ヘキサシクロヘキサンの異性体です。 ヒトにも動物にも発がん性を持つ有機塩素系殺虫剤です。
アプリケーション
β-ヘキサクロロシクロヘキサンは、加圧液体抽出(PLE)およびスターバー吸着抽出(SBSE)を昇温脱離法とトリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析法(TD–GC–MS/MS QqQ)と併用して海底堆積物中のβ-ヘキサクロロシクロヘキサンを測定するための参照スタンダード(標準物質)として使用される可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33376-100MG:4548173905013
33376-BULK:
33376-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ホサロン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36194
ホサロン
4,4′-DDD PESTANAL®, analytical standard
Supelco
35486
4,4′-DDD
Validation of a GC?MS/MS method for simultaneous determination of 86 persistent organic pollutants in marine sediments by pressurized liquid extraction followed by stir bar sorptive extraction.
Camino-Sanchez FJ, et al.
Chemosphere, 84(7), 869-881 (2011)
Seasonal impacts on β-hexachlorocyclohexane concentration in soil solution.
Kalbitz K and Popp P
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 106(1), 139-141 (1999)
Behaviour of α-, β-, γ-, and δ-hexachlorocyclohexane in the soil?plant system of a contaminated site.
Pereira RC, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 144(1), 210-217 (2006)
Miquel Porta et al.
Environment international, 44, 106-111 (2012-03-20)
Surveys of human exposure to environmental chemicals do not integrate the number of compounds detected per person and the concentration of each compound. This leaves untested relevant exposure scenarios, such as whether individuals with low concentrations of some compounds have
Tian Lin et al.
Marine pollution bulletin, 64(8), 1549-1555 (2012-06-16)
Forty-two surface sediment samples collected from the southern coastal East China Sea (ECS) were analyzed for organochlorine pesticides (OCPs). The results showed high concentrations of DDTs and parent DDT fractions in the nearshore area, suggesting that there is still a
プロトコル
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5