主要文書
8.18447
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol)
for synthesis
別名:
2,2′-Methylenebis(4-methyl-6-tert-butylphenol), 2,2′-Methylenebis-(6-tert-butyl-4-methyl-phenol), Bis(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-methan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(2-(OH)-3-(CH3)3C-5-(CH3)C6H2)2CH2
CAS番号:
分子量:
340.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-327-1
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
crystals
自己発火温度
350 °C
有効性
4880 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4-7 (20 °C in H2O, aqueous suspension)
mp
125-132 °C (Lit.)
転移温度
flash point 185 °C
溶解性
practically insoluble 0.007 mg/L
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1Cc2c(c(cc(c2)C)C(C)(C)C)O)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H32O2/c1-14-9-16(20(24)18(11-14)22(3,4)5)13-17-10-15(2)12-19(21(17)25)23(6,7)8/h9-12,24-25H,13H2,1-8H3
InChI Key
KGRVJHAUYBGFFP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 125 °C
Melting range (upper value): ≤ 132 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
365.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
185 °C - Pensky-Martens closed cup