Merck
266639
Sigma-Aldrich
コバルト
powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
別名:
Co
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Co
CAS番号:
分子量:
58.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.8% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
抵抗性
6.24 μΩ-cm, 20°C
粒径
2 μm
bp
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co]
InChI
1S/Co
InChI Key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
コバルト粉末は、コバルト系の合金や複合材料の調製にアノード材料として使用されています。
また、以下の用途にも使用されています。
  • 粉末冶金プロセスによる軟磁性材料の調製に。
  • エタノールから1-ブタノールへの変換の触媒として。
アナリシスノート
Fisher sub-sieve sizer(フィッシャ-法、FSSS)で測定された平均粒径。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
266639-100G:4548173313634
266639-VAR:
266639-500G:4548173313641
266639-25G:4548173319612
266639-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ニッケル powder, <1 μm, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
268283
ニッケル
ニッケル powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100 g, purity 99.8%
GF76122884
ニッケル
ニッケル powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, high purity 99.99+%
GF07757613
ニッケル
ニッケル powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
GF14196067
ニッケル
コバルト foil, thickness 1.0 mm, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
356891
コバルト
マンガン powder, ≥99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
463728
マンガン
ニッケル powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
ニッケル
Hydrothermal synthesis of 1-butanol from ethanol catalyzed with commercial cobalt powder
Zhang X, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 1(12), 1493-1497 (2013)
Preparation and properties of Cobalt-based soft magnetic material prepared by novel powder metallurgy.
Srivastava, Yogesh and Srivastava, Sanjay
Journal of magnetism and magnetic materials, 423(1), 267-274 (2017)
Electrode properties of Mg2Ni alloy ball-milled with cobalt powder.
Chen, J and Bradhurst, DH and Dou, SX and Liu, HK
Electrochimica Acta, 44(2-3), 353-355 (1998)
Cobalt-silica magnetic nanoparticles with functional surfaces.
Vadala ML, et al.
Journal of magnetism and magnetic materials, 293(1), 162-170 (2005)
Characterization of amorphous and crystalline tin-cobalt anodes.
Fan, Quan and Chupas, Peter J and Whittingham, M Stanley
Electrochemical and Solid-State Letters, 10(12), A274-A278 (2007)