About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
EC Index Number:
231-111-4
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アプリケーション
- Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
アナリシスノート
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体