Merck
GF14196067
ニッケル
powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 200 g, purity 99.8%
別名:
NI006021
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.8%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 141-960-67
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
平均粒径
3-7 μm (FSSR)
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract,Skin
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF14196067-1EA:4548174011706
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ニッケル powder, <150 μm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
203904
ニッケル
コバルト powder, 2 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266639
コバルト