Merck
GF68846552
ステンレススチール - AISI 316L合金、FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 50g
別名:
FF216030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 688-465-52
重量
50 g
部分最大サイズ
3 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3