Merck
O5500
Sigma-Aldrich
四酸化オスミウム
Sealed ampule.
別名:
オスミウム酸, 酸化オスミウム(VIII)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OsO4
CAS番号:
分子量:
254.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム:
powder
蒸気密度
8.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
四酸化オスミウム(OsO4)は、四面体で対称性の重分子であり、第三列遷移金属であるオスミウムで構成されています。四酸化オスミウムは、組織病理学検査室における生体分子成分の検査に主に用いられる電子顕微鏡の色素、かつ非凝集固定剤です。脂質の保存を確実にするため、サンプルを四酸化オスミウムで後固定します。
アプリケーション
四酸化オスミウムはBrevibacterium mcbrellneriおよびクルクミン処理されたヒト肺癌細胞株の走査電子顕微鏡による観察のための固定試薬として用いられています。Toxoplasma gondii(トキソプラズマ)を有する骨格筋細胞の超微細構造解析の固定剤にも適しています
生物化学的/生理学的作用
四酸化オスミウムは脂質と化学結合して、脂質を不溶性にします。固定後には脂質の7%しか抽出できません。そのため、リン脂質で構成される細胞膜は、四酸化オスミウム中での固定後には黒く、高電子密度となります。また、パラフィン処理時に切片内に保存する少量の脂肪の固定にも用いられています。
その他情報
四酸化オスミウムは有害な性質を有するため、使用時にはアンプルオープナーを使用することを推奨します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O5500-250MG:4548173950556
O5500-VAR:
O5500-10X1G:4548173950532
O5500-1G:4548173950549
O5500-1G-PW:
O5500-BULK:
O5500-250MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukihiko Sugita et al.
The Journal of general virology, 92(Pt 11), 2485-2493 (2011-07-29)
Negatively stained influenza virions sometimes show irregular morphology and are often referred to as pleomorphic. However, this irregular morphology has not been visualized when ultrathin-section transmission and scanning electron microscopies are used. This study focused on the effects of ultracentrifugation
Carsten Købler et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(16), 3863-3873 (2014-01-23)
Ultrastructural characterisation is important for understanding carbon nanotube (CNT) toxicity and how the CNTs interact with cells and tissues. The standard method for this involves using transmission electron microscopy (TEM). However, in particular, the sample preparation, using a microtome to
F Wyss et al.
Veterinary pathology, 52(6), 1235-1242 (2015-01-27)
Pododermatitis is frequent in captive flamingos worldwide, but little is known about the associated histopathologic lesions. Involvement of a papillomavirus or herpesvirus has been suspected. Histopathologic evaluation and viral assessment of biopsies from 19 live and 10 dead captive greater
Manuel Marx et al.
Nature protocols, 7(2), 394-407 (2012-02-04)
In this report, we describe a reliable protocol for biocytin labeling of neuronal tissue and diaminobenzidine (DAB)-based processing of brain slices. We describe how to embed tissues in different media and how to subsequently histochemically label the tissues for light
Stephanie J Bissel et al.
Journal of neuropathology and experimental neurology, 74(8), 767-777 (2015-06-27)
Human parechovirus 3 (HPeV3) is a picornavirus associated with neurologic disease in neonates. Human parechovirus 3 infection of preterm and term infants is associated with seizures and destructive periventricular white matter lesions. Despite unremarkable cerebrospinal fluid (CSF), HPeV3 RNA can