グレード
reagent
蒸気密度
8.8 (vs air)
蒸気圧
7 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.8%
フォーム
crystalline
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
130 °C (lit.)
mp
39.5-41 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI Key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アルケノールのラクトン化を促す。
- 対応するケトン又はカルボン酸を形成する、オキソンによるオレフィンの選択的酸化的開裂に介在する。
- モノ-trans-二置換、及び三置換オレフィンをジヒドロキシル化してキラルアミン存在下でエナンチオ選択性の高い1,2-ジオールを形成する。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
201030-1G-PW:
201030-250MG:4548173929972
201030-500MG-PW:
201030-500MG:4548173929989
201030-250MG-PW:
201030-BULK:
201030-100MG:4548173921822
201030-1G:4548173929965
201030-VAR:
201030-100MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック