安全性情報
GF91691983
Osmium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
別名:
OS006010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141732
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 916-919-83
重量
10 g
部分最大サイズ
500 (micron)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
GF91691983-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)