Merck
224286
Sigma-Aldrich
4-メチルモルホリンN-オキシド
97%
別名:
NMO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
Beilstein:
507437
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: oxidant
mp
180-184 °C (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-メチルモルホリンN-オキシドは、有機合成においてOsO4およびルテネートとともに共酸化剤として使用される有機化合物です。近年の研究では、本化合物はアルデヒドおよびケトンのシリルシアン化における触媒として使用されています。リヨセルは再生セルロース繊維であり、4-メチルモルホリンN-オキシドを用いて環境に優しい方法で調製することができます。
アプリケーション
ケトンをシアノシリル化するための非金属触媒です。イオン液体中でのSharpless不斉ジヒドロキル化反応のための共酸化剤です。
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
224286-5G:
224286-VAR:
224286-1KG:
224286-500G:
224286-100G:
224286-25G:
224286-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synlett, 6, 1077-1079 (2004)
Marzieh Shafiei et al.
Bioresource technology, 102(17), 7879-7886 (2011-06-21)
Given that N-methylmorpholine-N-oxide (NMMO) is a promising alternative for the pretreatment of lignocelluloses, a novel process for ethanol and biogas production from wood was developed. The solvent, NMMO, is concentrated by multistage evaporation, and the wood is pretreated with the
Nicolas Dupuy et al.
The Journal of chemical physics, 142(21), 214109-214109 (2015-06-08)
We study the ionization energy, electron affinity, and the π → π(∗) ((1)La) excitation energy of the anthracene molecule, by means of variational quantum Monte Carlo (QMC) methods based on a Jastrow correlated antisymmetrized geminal power (JAGP) wave function, developed
Luís C Branco et al.
The Journal of organic chemistry, 69(13), 4381-4389 (2004-06-19)
The use of room-temperature ionic liquids (RTILs) in the Sharpless catalytic asymmetric dihydroxylation (AD) as a cosolvent or replacement of the tert-butanol was studied in detail by screening 11 different RTILs. The AD reaction is faster in 1-n-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate [C(4)mim][PF(6)]
N?Methylmorpholine N?Oxide
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2008)