Merck
258822
Sigma-Aldrich
4-メチルモルホリンN-オキシド 溶液
50 wt. % in H2O
別名:
NMMO 溶液, NMO溶液, NSC 73198, NSC 82153
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
50 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4201
pH
9.00 ( in neat)
bp
118.5 °C
mp
−20 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[N+]1([O-])CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(7)2-4-8-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
LFTLOKWAGJYHHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 4-メチルモルフォリンN-酸化物(NMO)は、アルカンのジヒドロキシ化中に四酸化オスミウム(OsO4)の再生のためのco-oxidantとして広く使用されています。
  • テトラ-n-プロピルアンモニウム過ルテニウム酸塩(TPAP)の触媒量の存在下で、NMOは、二次アミンを対応するイミンに酸化します。
  • 4-メチルモルフォリンN-酸化物溶液は、活性化した一次ハロゲンをアルデヒドに、二次ハロゲンをケトンに、それぞれ酸化するよう使用できます。
  • シクロペンタノンの合成のための立体選択的分子間Pauson-Khand反応を促進するようにも使用できます。
不斉エポキシ化用触媒として用いる、新規の有機ポリマー-無機ハイブリッド合成のための酸化物
以下の試薬または反応物質です。
  • オキサゾロマイシンAのエナンチオ選択的合成におけるシクロ縮合と環化
  • ウォートン転位と立体選択的ジヒドロキシル化反応
  • ジボロン試薬によるアミンN-オキシドの還元
  • 多糖混合線維の合成
  • セルロース/改良ナノSiO2複合包装フィルムの合成
  • プロパルギルアミン調製に用いる銅触媒による酸化的カップリング
トウヒの木からのエタノールとバイオガス生成に関する技術-経済的研究の、前処理剤として使用
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
258822-BULK:
258822-1KG:
258822-5G:
258822-100G:
258822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic Osmium Tetroxide Oxidation of Olefins: cis?1, 2?Cyclohexanediol.
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 43-43 (1988)
Catalytic oxidation of secondary amines with tetra-n-propylammonium perruthenate.
Goti A and Romani M
Tetrahedron Letters, 35(35), 6567-6570 (1994)
Oxidation of activated halides to aldehydes and ketones by N-methylmorpholine-N-oxide.
Griffith W P, et al.
Synthetic Communications, 22(13), 1967-1971 (1992)
Asymmetric dihydroxylation via ligand-accelerated catalysis.
Jacobsen E N, et al.
Journal of the American Chemical Society, 110(6), 1968-1970 (1988)
N-oxide promoted Pauson-Khand cyclizations at room temperature.
Shambayani S, et al.
Tetrahedron Letters, 31(37), 5289-5292 (1990)