Merck
67870
Sigma-Aldrich
4-メチルモルホリン
purum, ≥98.0% (GC)
別名:
N-メチルモルホリン, NMM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO
CAS番号:
分子量:
101.15
Beilstein:
102719
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
115-116 °C/750 mmHg (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 20 °C
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CN1CCOCC1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
SJRJJKPEHAURKC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-メチルモルホリン(NMM)は、ヒアルロン酸のアミド化に使用され、その誘導体を合成し、ハイドロゲル合成および金被覆の潜在的な用途に使用します。
NMMは、以下の合成の反応物として使用できます。
  • モノカチオンイオン液体である1-ブチル-1-メチルモルホリニウムブロマイド([BMmo][Br])。
  • レドックスフロー電池(RFB)の錯化剤として使用できる第四級アンモニウム錯体。
以下の活性化試薬としても使用できます:
  • 標的薬物送達のためのペプチド薬物複合体の合成。
  • 磁気共鳴画像(MRI)剤としてのアクリレートスターポリマーの合成。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
引火点(℃)
12 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
67870-1L:
67870-250ML:
67870-BULK:
67870-VAR:
67870-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Relationship between the Structure of Ionic Liquid and Its Enrichment Ability To Trace Fungicides from an Environmental Water Sample.
Yang J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 66(36), 9418-9425 (2018)
A Peptide-Guided System with Programmable Subcellular Translocation for Targeted Therapy and Bypassing Multidrug Resistance.
Zhu Y, et al.
Analytical Chemistry, 164(13), A3342-A3348 (2018)
Complexing Additives to Reduce the Immiscible Phase Formed in the Hybrid ZnBr2 Flow Battery.
Bryans D, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 164(13), A3342-A3348 (2017)
Investigating triazine-based modification of hyaluronan using statistical designs.
Liang J, et al.
Carbohydrate Polymers, 132, 472-480 (2015)
High relaxivity MRI imaging reagents from bimodal star polymers.
Adkins CT, et al.
Polym. Chem., 3(2), 390-398 (2012)