Merck
11373
Sigma-Aldrich
HATU
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
別名:
1-[ビス(ジメチルアミノ)メチレン]-1H-1,2,3-トリアゾロ[4,5-b]ピリジニウム-3-オキシドヘキサフルオロホスフェート, N-[(ジメチルアミノ)-1H-1,2,3-トリアゾロ-[4,5-b]ピリジン-1-イルメチレン]-N-メチルメタンアミニウムヘキサフルオロホスフェートN-オキシド, HATU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15F6N6OP
CAS番号:
分子量:
380.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
HATU, ≥98.0% (CHN)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (CHN)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
183-185 °C (lit.)
183-188 °C (dec.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)[C+](N(C)C)n1n[n+]([O-])c2ncccc12
InChI
1S/C10H15N6O.F6P/c1-13(2)10(14(3)4)15-8-6-5-7-11-9(8)16(17)12-15;1-7(2,3,4,5)6/h5-7H,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
FKBFHOSFPRWJNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる試薬です。
オーロラAキナーゼインヒビターの合成
ヒト血漿中のD-酸およびL-乳酸両エナンチオマーを測定するためのHPLC分析
アミド結合生成反応
以下の用途に用いる触媒です。
選択的アシル化
セレノ環化-酸化脱セレン化連続反応
その他情報
最近の研究によると、このカップリング剤の結晶構造と溶液構造は、ウロニウム化合物ではなくグアニジニウムN-オキシドであることが示されています。固相ペプチド合成に有用なカップリング試薬
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
11373-BULK:
11373-25G:
11373-VAR:
11373-5G:
11373-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Qingxin Chen et al.
Journal of virology, 94(19) (2020-07-17)
Adeno-associated virus (AAV) has proven to be a promising candidate for gene therapy due to its nonpathogenic nature, ease of production, and broad tissue tropism. However, its transduction capabilities are not optimal due to the interaction with various host factors
The uronium/guanidinium Peptide coupling reagents: finally the true uronium salts.
Louis A Carpino et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(3), 441-445 (2002-12-20)
L. Carpino et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 201-201 (1994)
Mazen Jamous et al.
Nuclear medicine and biology, 41(6), 464-470 (2014-05-02)
The gastrin-releasing peptide receptor (GRPR) was shown to be expressed with high density on several types of cancers. Radiolabeled peptides for imaging and targeted radionuclide therapy have been developed. In this study, we evaluated the potential of statine-based bombesin antagonists
Meital Bloch et al.
International journal of pharmaceutics, 478(2), 504-516 (2014-12-02)
To increase colonoscopy capability to discriminate benign from malignant polyps, we suggest combining two imaging approaches based on targeted polymeric platforms. Water-soluble cationized polyacrylamide (CPAA) was tagged with the near infrared (NIR) dye IR-783-S-Ph-COOH to form Flu-CPAA. The recognition peptide