Merck
17380
Sigma-Aldrich
フルオロ-N,N,N′,N′-ビス(テトラメチレン)ホルムアミジニウムヘキサフルオロホスファート
≥99.0% (T), for peptide synthesis
別名:
BTFFH, フルオロ-ジピロリジノカルベニウムヘキサフルオロホスファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16F7N2P
CAS番号:
分子量:
316.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
フルオロ-N,N,N′,N′-ビス(テトラメチレン)ホルムアミジニウムヘキサフルオロホスファート, ≥99.0% (T)
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
154-160 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16FN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChI Key
MNJUGQKOHJQOCK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
インモニウム型カップリング試薬の合成に用いる試薬
その他情報
便利なペプチドカップリング試薬です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
17380-5G:
17380-25G:
17380-BULK:
17380-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A. El-Faham
Chemistry Letters (Jpn), 671-671 (1998)
L.A. Carpino et al.
Journal of the American Chemical Society, 117, 5401-5401 (1995)