Merck
239283
Sigma-Aldrich
フッ化水素カリウム
99%
別名:
二フッ化水素カリウム, 重フッ化カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KHF2
CAS番号:
分子量:
78.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99%
フォーム
lumps
powder or crystals
mp
239 °C (lit.)
密度
2.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[F-].[K+].F[H]
InChI
1S/2FH.K/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
VBKNTGMWIPUCRF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 4′-デオキシ-4′-フルオロカナマイシン A および B の合成:この研究では、フッ素化抗生物質の開発におけるフッ化水素カリウムの合成応用について論じ、選択的フッ素化プロセスにおけるその役割に焦点を当てています(Takahashi Y et al., 1992)。
  • 2-デオキシ-6-O-[2,3-ジデオキシ-4,6-O-イソプロピリデン-2,3-(N-トシルエピミノ)-アルファ-D-マンノピラノシル]-4,5-O-イソプロピリデン-1,3-ジ-N-トシルストレプタミンとフッ化水素カリウムの反応: この論文では、特定の合成条件下でのフッ化水素カリウムの化学的挙動を調査し、複雑な有機変換におけるその役割についての洞察を提供します(Kobayashi Y et al., 1992)。
  • メチル 2,3-無水-α-D-アロピラノシドからのメチル 3-デオキシ-3-フルオロ-α-D-グルコピラノシドの合成研究、および 3′-デオキシ-3′-フルオロカナマイシン A と 3′-クロロ-3′-デオキシカナマイシン A の合成:この研究では、フッ化水素カリウムを使用した修飾糖の合成について詳細に調べ、医薬品開発で重要な新しいグリコシド構造の作成におけるその有用性を示しています(Umemura E et al., 1992)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239283-BULK:
239283-500G:4548173933108
239283-25G:4548173933092
239283-VAR:
239283-2.5KG:4548173933085
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potassium Hydrogen Fluoride.
Molander GA, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2012)
Reaction of 2-deoxy-6-O-[2,3-dideoxy-4,6-O-isopropylidene-2,3- (N-tosylepimino)-alpha-D-mannopyranosyl]-4,5-O-isopropylidene-1,3-di-N- tosylstreptamine with potassium hydrogenfluoride.
Y Kobayashi et al.
Carbohydrate research, 229(2), 363-368 (1992-05-22)
Gary A Molander et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6841-6844 (2008-08-07)
A number of alkynyl pinacolboronates bearing various functional groups were synthesized according to literature methods. These were then stereoselectively reduced to the cis-alkenyl pinacolboronates via hydroboration with dicyclohexylborane followed by chemoselective protodeboronation using acetic acid. Treatment with potassium hydrogen fluoride
Zhibo Liu et al.
Nature protocols, 10(9), 1423-1432 (2015-08-28)
Herein we present a general protocol for the functionalization of biomolecules with an organotrifluoroborate moiety so that they can be radiolabeled with aqueous (18)F fluoride ((18)F(-)) and used for positron emission tomography (PET) imaging. Among the β(+)-emitting radionuclides, fluorine-18 ((18)F)
Matthew J Hesse et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(50), 12444-12448 (2012-11-07)
E-allylic boronic esters undergo a highly diastereoselective protodeboronation with TBAF⋅3 H(2)O to give Z-trisubstituted alkenes. The selectivity can be switched to give predominantly the E-alkene instead by using KHF(2)/TsOH (see scheme). The utility of the methodology has been illustrated in a