Merck
221260
Sigma-Aldrich
硫酸鉄(III)アンモニウム 十二水和物
ACS reagent, 99%
別名:
硫酸第二鉄アンモニウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
482.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
フォーム
crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
不純物
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp
39-41 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
微量陽イオン
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫化鉄アンモニウム12水は、以下の合成のための触媒として使用される可能性があります:
  • 酢酸およびイソアミルアルコールからの酢酸イソアミルの合成
  • 5-ニトロチオフェン-2-カルボキシアルデヒドチオセミカルバゾンからの酸化的環化を介した2-アミノ-5-(5-ニトロ-2-チエニル)-1,3,4-チアジアゾールの合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221260-2.5KG:4548173932217
221260-4X2.5KG:
221260-VAR:
221260-25G:4548173932224
221260-500G:4548173932231
221260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Contemporary Chemical Industry null
Antituberculosis agents VIII: Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of alkyl a-[5-(5-nitro-2-thienyl)-1, 3, 4-thiadiazole-2-ylthio] acetates.
Foroumadi A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(11), 1073-1076 (2003)
Study on the Catalytic Synthesis of Isoamyl Acetate Catalyzed by Ammonlum Ferric Sulface Dodecahydrate
Ying Z, et al.
Contemporary Chemical Industry (2006)
Multi-pumping flow system for the determination, solid-phase extraction and speciation analysis of iron.
Pons C, et al.
Analytica Chimica Acta, 550(1), 33-39 (2005)
Tomasz Kleszczewski et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(4), 755-759 (2002-07-03)
A method for spectrophotometric determination of L-ascorbic acid (vitamin C) in tissues by flow injection analysis is reported. The procedure is based on the oxidation of analyse with iron(III) and 2,2'-dipyridyl. Concentrations of vitamin C in the range of 0.5-20