23955
Chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate
≥97.5% (CHN)
別名:
N,N,N′,N′-Bis(tetramethylene)chloroformamidinium hexafluorophosphate, Chloro-N,N,N′,N′-bis(tetramethylene)formamidinium hexafluorophosphate, PyClU
アッセイ
≥97.5% (CHN)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
153-156 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cl\C(N1CCCC1)=[N+]2/CCCC2
InChI
1S/C9H16ClN2.F6P/c10-9(11-5-1-2-6-11)12-7-3-4-8-12;1-7(2,3,4,5)6/h1-8H2;/q+1;-1
InChI Key
NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
meso-アジリジン類のエナンチオ選択的非対称化
ペプチドカップリング
以下の用途に用いる試薬です。
クロロホルムアミジニウム塩類のヘテロ環化
パラジウム触媒およびニッケル触媒の合成に用いる酸化的挿入
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
23955-VAR-F:
23955-25G-F:
23955-5G-F:
23955-1G-F:
23955-BULK-F:
23955-INTR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Acid Halogenation Reagents
The generation of an acid chloride is an obvious way to activate the carboxy group for amide bond formation. However, practical application of acid chlorides in peptide synthesis is restricted, because they are prone to side reactions and racemization.